Lämpömittari, tarkkuuslämpömittari, 922 ja 925
Toimittaja: Testo
620-1203EA 223 EUR
620-1203 620-1204
Lämpömittari, tarkkuuslämpömittari, 922 ja 925
Lämpömittarit Digital Thermometers
Digital thermometers with K-type connections.
  • Pitopainike lukeman pysäyttämiseen 'HOLD'
  • Suurimman ja pienimmän arvon jatkuva näyttö
  • Tiedot voi tulostaa suoraan tulostimeen
Malli 922 (620-1203): Kaksikanavainen termopari tallentaa lämpötila-arvot kahdesta yhteen liitetystä termoparianturista ja näyttää niiden tiedot samanaikaisesti.
Malli 925 (620-1204) - Yksikanavainen, nopeisiin termopariantureihin liitettävä lämpötilamittari. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun raja-arvot ylittyvät.
Toimitustiedot: Supplied with nine volt battery and calibration protocol. Probe is not included - additional probes, including radio probes are avilable on request. A suitable printer also needs to be ordered separately. Please contact your local Avantor office for details.
EN 60584-2 -standardin mukainen, luokan 1 tarkkuus tarkoittaa lämpötilaväliä −40…+1000 °C (tyyppi K), luokka 2 lämpötilaväliä −40…+1200 °C (tyyppi K), luokka 3 lämpötilaväliä −200…+40 °C (tyyppi K).