Precision core thermometer, HACCP, TFX 410
Toimittaja: Ebro
620-1458EA 310 EUR
620-1458 620-1457 EBRO1340-4173 620-0213 EBRO1340-4184 620-2605 EBRO1340-4174 620-1463 EBRO1340-4172 620-1459 EBRO1340-4164 620-1473 EBRO1340-4182 620-0212 EBRO1340-4183
Precision core thermometer, HACCP, TFX 410
Lämpömittarit Digital Thermometers Precision Digital Thermometers
Kätevässä ja kevyessä laitteessa on suuri näyttö, jota on helppo lukea. Lämpömittarin kanssa voidaan käyttää monenlaisia antureita erilaisten käyttötarkoitusten mukaan.
  • Vedenpitävä ja astianpesukoneen kestävä kaapeli ja kahva kestävät lämpötiloja 200 °C:een saakka
  • Helppo kalibroida
  • Erittäin tarkka
  • Automaattinen sammutus kahden tunnin kuluttua
PT1000 -anturit, Lemo.
Sertifikaatit: DIN EN 13485
Toimitustiedot: Vaihdettava 3 V litiumparisto, jonka käyttöaika on noin 5 vuotta, ja sertifikaatti kolmipistekalibroinnista. 620-1463 ilman anturia.