Lämpömittari, huipputarkat lämpömittarit, TFN 520- ja 530
Toimittaja: Ebro
620-1390EA 325 EUR
620-1390 620-1391 620-1392 620-1460
Lämpömittari, huipputarkat lämpömittarit, TFN 520- ja 530
Lämpömittarit Digital Thermometers
These thermometers can be used for measuring temperatures in air conditioning and ventilation applications, air and gases, liquids and for measuring surface temperatures, temperatures of tools for injection moulding processes and plastic materials.
  • Suurimman ja pienimmän arvon näyttö
  • SMP-, Lemo- tai Ex-luokan liittimet
  • Pitotoiminto „HOLD“
  • Automaattinen katkaisu
  • Vasteaika (t99) kolme sekuntia (620-1461)
Ulkoiset termoparianturityypit K, J, T, E.
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Toimitustiedot: Sertifikaatti tehtaalla suoritetusta kolmipistekalibroinnista. Paristo varauksen ilmaisimella. Tarvittava anturi tilataan omalla tuotenumerolla.