Lämpömittari, erittäin suuren tarkkuuden digitaaliset lämpömittarit, TFX 430
Toimittaja: Ebro
620-1329EA 826 EUR
620-1329 620-1385 620-0221 620-0223 620-2348
Lämpömittari, erittäin suuren tarkkuuden digitaaliset lämpömittarit, TFX 430
Lämpömittarit Digital Thermometers
This waterproof reference thermometer is suitable for use in a wide range of applications. A microprocessor controls the electronics, guaranteeing maximum measurement precision and consistency over the entire measurement range.
  • Pitotoiminto „HOLD“
  • Automaattinen virrankatkaisutoiminto
  • Pienimpien/suurimpien arvojen näyttö
Different PT100 probes for different applications available.
Toimitustiedot: Mukana todistus kolmipistekalibroinnista, 3 V:n CR2477-litiumparisto, jonka käyttöikä on 5 vuotta ja joka kytkeytyy pois käytöstä 2 tunnin kuluttua. 620-1385:n kanssa on tilattava vähintään yksi anturi.