VWR® Traceable®, Lämpömittari, tarkkuuslämpömittari
Toimittaja: VWR
VWR® Traceable®
620-2000EA 639 EUR
620-2000
VWR® Traceable®, Lämpömittari, tarkkuuslämpömittari
Lämpömittarit Digital Thermometers
Tämä lämpömittari voi tallentaa 50 arvoa tunnissa 24 tunnin ajan. Kalvonäppäimistö kestää roiskeita ja kovaa käsittelyä.
  • Suuri, helppolukuinen, suurikontrastinen nestekidenäyttö
  • Muistiavain, joka hakee suurimman ja pienimmän lukeman
  • Pitotoiminto
  • Tietokonelähtö
Ruostumaton teräsanturi (halk.×P: 3×160 mm), jossa on 1,7 metrin kaapeli
Sertifikaatit: NIST-jäljitettävä kalibrointi A2LA:n akreditoimassa ISO 17025 -kalibrointilaboratoriossa. Yhdenmukaisuus kansainväliseen lämpötilastandardiin ITS 90.
Toimitustiedot: PVC:stä valmistettu suojakotelo, sertifikaatti, 9 V paristo ja anturi (vain 620-2000-malli).