VWR® Traceable®, Lämpömittari, Vesitiivis lämpömittari
Toimittaja: VWR
VWR® Traceable®
620-2006EA 240 EUR
620-2006 VWRU23609-232
VWR® Traceable®, Lämpömittari, Vesitiivis lämpömittari
Lämpömittarit Digital Thermometers
Water resistant design for use in a lab or plant's worst environments. The thermometer case can stop dirt, dust, fumes and water. A fast-response microprocessor updates the display twice a second.
  • Erittäin suuret numerot (16 mm) ovat luettavissa kahden metrin päästä
  • Tallentaa enimmäis- ja vähimmäislukemat milloin tahansa
  • Hälytys ohjelmoitavissa 1,0 °C välein, kun lämpötila ylittää tai alittaa raja-arvot
  • Ajastintoiminto 23 h 59 min - 1 min
  • Pitopainike
Tyypin K anturi ja kaapeli (P×Ø: 1200×1,5 mm).
Sertifikaatit: NIST-jäljitettävä. Kalibroitu ISO/IEC 17025-, ANSI/NCSL Z540-1- ja 9001.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan suojakotelo, auki taitettava teline, sertifikaatti, kolme AAA-paristoa ja nopea anturi (620-2012).
Varoitus: The standard probe supplied with the thermometer has a temperature range of −40 to +250 °C.
* Lämpömittari mittaa –200...+1370 °C:n lämpötilat niihin soveltuvilla antureilla, jotka on tilattava erikseen.