Lämpömittari, tarkkuuslämpömittari, 926
Toimittaja: Testo
620-1205EA 103 EUR
620-1205
Lämpömittari, tarkkuuslämpömittari, 926
Lämpömittarit Digital Thermometers
The testo 926 TE type T digital temperature meter provides you with a quick, reliable and discreet means of checking the core temperature of food in commercial kitchens, catering and other commercial and industrial environments.
  • Liitettävyys kiinnitettävälle ja langattomalle sensorille
  • Laaja valikoima valinnaisia antureita yksilöllisiin tarpeisiisi
  • Käyttäjän määrittämät kynnysarvot – äänihälytys, kun kynnys ylittyy
  • Min/maksimiarvot tallennetaan automaattisesti
  • TopSafe-suojakansi suojaa lämpömittaria lialta ja vedeltä pääsyltä sekä iskuilta (sisältyy vain sarjaan)
Sertifikaatit: Certified according to HACCP and EN 13485.
Tilaustiedot: The testo 926 food safety thermometer can be used with a wide selection of sensors for an even broader range of applications: sensors include standard food sensors, frozen food sensors, discreet sensors designed to leave only the smallest of puncture marks, heat resistant sensors designed to check oven temperatures and wireless sensors that transmit data directly to the main module.
Toimitustiedot: Mukana paristo ja kalibrointiprotokolla tarvittava anturi tilataan omalla tuotenumerolla.