VWR® Traceable®, Lämpömittari, lämpömittari, jossa suurikokoiset numerot
Toimittaja: VWR
VWR®
VWRU61161-324
VWR® Traceable®, Lämpömittari, lämpömittari, jossa suurikokoiset numerot
Lämpömittarit Digital Thermometers
Kaksinäyttöisessä lämpömittarissa näkyvät samanaikaisesti ympäristön lämpötila ja anturin lukema. Kaapeli ja anturi tuottavat tarkat mittaustulokset myös veden alla. Ulkoinen anturi* (P×Ø: 20×5 mm) jossa 3 metrin kaapeli, sekä sisäinen anturi**.
  • Easy read from up to 8 metres
  • Maximum/minimum memory function
  • Reset at the touch of a button
L×S×K: 70×95×19 mm
Paino: 114 g
Toimitustiedot: Traceable®-sertifikaatti ja AAA-paristo yhden vuoden valvontaan aina virta kytkettynä, auki taitettava teline, seinäkiinnityksen mahdollistava lovi sekä Velcro®-nauha, joka mahdollistaa kiinnityksen kaikkiin pintoihin.
* ulkoinen mittaus anturilla ** ympäristömittaus sisäisellä anturilla