Lämpömittari, infrapunalämpömittari, 810
Toimittaja: Testo
620-3306EA 119 EUR
620-3306
Lämpömittari, infrapunalämpömittari, 810
Lämpömittarit Digital Thermometers Infrared Thermometers
testo 810 mahdollistaa ilman lämpötilan mittauksen ja samanaikaisen kosketuksettoman pintalämpötilan mittauksen yhdellä laitteella. Mittarissa valaistu näyttö.
  • Infrapunamittaus, jossa laserpistemerkintä ja 6:1-optiikka
  • Ilman lämpötilan ja pintalämpötilan eron näyttö
  • Pitotoiminto
  • Maksimi- /minimi-arvot
  • Säädettävä säteilytaso
Kiinteä NTC-ilmanlämpömittari.
Toimitustiedot: Mukana tulevat tehdaskalibrointiprotokolla, suojakorkki, ranneremmi, vyöpidike ja 2 AAA-paristoa, joiden käyttöaika on noin 50 tuntia ilman näytön valaistusta.