Hait: Ajastimet
Valikoimistamme löytyy mm. analoginen, mekaaninen sekä digitaalinen ajastin. Löytyy myös seinäkelloja, joissa on mukana lämpötila ja kosteusmittaus. Monikanavaiset ajastimet mahdollistavat useamman ajanoton samalla kertaa. Valikoimasta löytyy myös vesitiiviitä ja iskunkestäviä ajastimia vaativampaan ympäristöön. Kaikki ajastimet on valmistettu kestävästä materiaalista.
Valikoimistamme löytyy mm. analoginen, mekaaninen sekä digitaalinen ajastin. Löytyy myös seinäkelloja, joissa on mukana lämpötila ja kosteusmittaus. Monikanavaiset ajastimet mahdollistavat useamman ajanoton samalla kertaa. Valikoimasta löytyy myös vesitiiviitä ja iskunkestäviä ajastimia vaativampaan ympäristöön. Kaikki ajastimet on valmistettu kestävästä materiaalista.
89  results were found
SearchResultCount:"89"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (609-0181)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These digital timers allow the setting of four separate channels simultaneously in any combination of countdown or count-up (stopwatch).
Tuoteluettelon nro: (609-0221)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This digital timer displays the countdown alarm time/stopwatch (count up) time, or a 12/24 hour clock.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0204)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Digitaaliajastin, Three channel, VWR®, Ajoitus kapasiteetti: 100 h, Ylös/alas laskenta: ↕, Kanavien määrä: 3, Tarkkuus: ±0,01 %, valkoinen/harmaa, L×S×K: 51×12,7×82,5 mm, Hälyttimen kanssa: +, Muisti: +
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0137)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This 3-channel timer can be switched to a 12- or 24-hour clock.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0184)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Paino: 35,4 g.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0208)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This timer is built in a white board with marker and eraser, which helps to keep track of time and other critical information. It provides different m...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0127)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This dial timer has a timing capacity of 60 minutes.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0211)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Digital stopwatch with large digits (12,7 mm) for easy reading.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0207)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Choice of vibration, sound, and/or light alarms make this timer ideal for use in high noise locations.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0231)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: View giant size digits on this bench timer from across the lab. Visible from shelves, in hoods, or perched on instruments. Eliminates 'squinting' to o...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0220)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This three-channel lab timer is ideal for quality control and experimental requirements. It signals drying and incubating times, helps catch all test ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0139)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0212)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Quartz-crystal stopwatch with large LCD digits.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0206)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Designed with 10 buttons, this timer allows direct input for faster programming of desired time. It consists of different mounting options, such as la...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0185)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Digitaaliajastin, One channel, VWR®, Ajoitus kapasiteetti: 100 min, Ylös/alas laskenta: ↓, Kanavien määrä: 1, Tarkkuus: ±0,01% (1 s), valkoinen, L×S×K: 65×15×67 mm, Hälyttimen kanssa: +, Muisti: +
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 89
no targeter for Bottom