Hait: Digitaaliset sekuntikellot
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (609-0054)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Digitaalise sekuntikello, Vedenkestävä, VWR®, Ajoitus kapasiteetti: 24 h, Kanavien määrä: 1, keltainen, L×S×K: 54×60×12,7 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0139)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0212)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Quartz-crystal stopwatch with large LCD digits.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0213)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Digitaalise sekuntikello, VWR®, Ajoitus kapasiteetti: 10 h, Kanavien määrä: 1, Tarkkuus: ±0,001 %, musta/sininen, L×S×K: 54×19×66,7 mm, Muisti: +
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0211)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Digital stopwatch with large digits (12,7 mm) for easy reading.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0131)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HANH225.1721-00)
Toimittaja: HANHART
Kuvaus: Basic function stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-1404)
Toimittaja: HANHART
Kuvaus: Weight: 70 g.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-1118)
Toimittaja: HANHART
Kuvaus: Water resistant stopwatches with two-button operation and ABS plastic case.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-0193)
Toimittaja: HANHART
Kuvaus: Industrial stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-1117)
Toimittaja: HANHART
Kuvaus: Weight: 62 g
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (609-1243)
Toimittaja: HANHART
Kuvaus: Digitaalise sekuntikello, Profil, Profil, Ajoitus kapasiteetti: 10 h, Kanavien määrä: 1, musta, L×S×K: 82×61×28 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MOIN376CE)
Toimittaja: MOINEAU
Kuvaus: Ergonomic stopwatch with large, one-line LCD display.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HEATHS24645)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Digitaalise sekuntikello, Ajoitus kapasiteetti: 60 min, Kanavien määrä: 1, keltainen/sininen, L×S×K: 87×21×78 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom