VWR®, Sekuntikello, digitaalinen
Toimittaja: VWR
VWR®
609-0139EA 58 EUR
VWRU82023-864 609-0139
VWR®, Sekuntikello, digitaalinen
Ajastimet Digitaaliset sekuntikellot
This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
  • 1/100 toinen kronografi
  • Hälytystoiminto
  • Muistitoiminto (tallentaa yhden kierrosajan)
Sertifikaatit: Tested and calibrated in a triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST.
Toimitustiedot: Supplied with one CR2032 battery, certificate of calibration, individual serial number, and multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions.