Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Mekaaniset ajastimet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/08/18989508.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (609-0127)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Ajastin 60 minuuttia.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Interval timers with 60 or 120 minutes timing capacity.
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   Kaksi erilaista ABS.stä valmistettua ajastinta. Clip-malli on kannettava ja taskukokoinen ajastin, jossa on mekaaninen (tarkkuus 3 %), enintään 6...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 3  / 3