Hait: Titraattorit
Titraus-menetelmällä määritetään tunnetun yhdisteen pitoisuus näytteessä. Digitaalinen titraattori antaa nopeasti ja tarkasti tuloksen. Se on monipuolinen ja taloudellinen laite laboratorioon erityisesti päätepistetitraukseen.
Titraus-menetelmällä määritetään tunnetun yhdisteen pitoisuus näytteessä. Digitaalinen titraattori antaa nopeasti ja tarkasti tuloksen. Se on monipuolinen ja taloudellinen laite laboratorioon erityisesti päätepistetitraukseen.
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Se on erittäin helppokäyttöinen automaattinen titraattori monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten vesi-/jätevesisovelluksiin sekä ympäristö- ja elinta...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Titroline® 7750 -titraattori soveltuu sekä potentiometriseen titraukseen että volumetriseen KF-titraukseen. Titraattori yhdistää potentiometrisen...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Titronic® 300 on moottorikäyttöinen byretti, jota voi käyttää manuaaliseen titraukseen sekä nesteiden, liuottimien ja titrausaineiden tarkkaan annoste...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Näitä erittäin pienikokoisia ja helppokäyttöisiä laitteita voi käyttää Karl Fischer -menetelmän mukaisiin kulometrisiin veden määrityksiin alhaisissa ...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Automaattisia TitroLine® 7000 -titraattoreita käytetään vesilaitoksissa ja jätevedenkäsittelylaitoksissa sekä elintarvike- ja kemianteollisuudess...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: The number of samples to be processed is growing constantly while at the same time the demands on reliability are increasing in accordance with GLP an...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: The Titroline® 7800 enhanced the universal features of the TitroLine® 7750 (potentiometric titration and volumetric KF titration), with an additional ...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: The headspace oven technique of the TO 7280 allows the separation of the water to be titrated from liquid, solid and semi-solid (paste-like) samples. ...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: The Powerful TW 7450 developed for high sample throughput.
Tuoteluettelon nro: (661-0246)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: This automatic sample changer is designed to be used in analytical laboratories in connection with AT1000 Series titrators.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Volumetrinen TitroLine® 7500 KF -titraattori soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten KF-volumetriaan, dead stop -titrauksiin (SO₂, bromiluku)...
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Tuoteluettelon nro: (661-0241)
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy to use interface and space saving design, it is the optim...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
Tuoteluettelon nro: (661-0210)
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HACH2270900)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: This portable titrator enables analyses in the lab, the plant or the field.
UOM: 1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom