Hait: Sameusmittarit
Sameus on yksi veden laadun arviointiperusteista. Sameassa nesteessä on liukenematonta, suspendoitunutta ainesta (hiukkasia, bakteereita). Polarisoitu valo siroaa hiukkasista kaikkiin suuntiin. Sameus voidaan määrittää nefelometrisesti mittamalla 90 asteen kulmassa sironnut valo. Sameuden yksikkö on NTU (nephelometric turbidity unit). Juomaveden sameusaste on enintään 5 NTU:ta, jäteveden jopa 2000 NTU:ta. Sameuusmittareita löytyy niin kannettavia kuin pöytämallisia. Valolähteenä toimii joko infrapuna- (IR) tai volframilamppu (tungsten).
Sameus on yksi veden laadun arviointiperusteista. Sameassa nesteessä on liukenematonta, suspendoitunutta ainesta (hiukkasia, bakteereita). Polarisoitu valo siroaa hiukkasista kaikkiin suuntiin. Sameus voidaan määrittää nefelometrisesti mittamalla 90 asteen kulmassa sironnut valo. Sameuden yksikkö on NTU (nephelometric turbidity unit). Juomaveden sameusaste on enintään 5 NTU:ta, jäteveden jopa 2000 NTU:ta. Sameuusmittareita löytyy niin kannettavia kuin pöytämallisia. Valolähteenä toimii joko infrapuna- (IR) tai volframilamppu (tungsten).
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The degree of turbidity is a measure of water quality - a liquid is cloudy if it contains undissolved suspended matter such as particles or bacteria.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: TIR 210 is a compact turbidity meter designed for fast and precise on-site testing.
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Turb® 355 voi tehdä nefelometrisiä mittauksia 90 asteen kulmassa siroavasta valosta joko infrapunavalonlähteellä tai valkoisella volframivalonläh...
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Tungsten or LED light sources, as well as proven optics, make these instruments more reliable to deliver accurate and stable measurements.
Toimittaja: WTW
Kuvaus: The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process ...
Tuoteluettelon nro: (HACHLZY898)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: These laser turbidimeters feature performant optical technology. Radio-frequency identification (RFID) uses electromagnetic fields to identify and tra...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HACHLXV3229900001)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: This Turbidity Suspended Solids (TSS) and sludge blanket level system can be used as an optimisation tool for monitoring process analyses or as an eas...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Portable turbidity meters designed for drinking water and industry applications.
Tuoteluettelon nro: (LOVI194000)
Toimittaja: Lovibond
Kuvaus: The TurbiDirect is an autoranging turbidity meter designed for the laboratory or portable use.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (LOVI194300)
Toimittaja: Lovibond
Kuvaus: Ideal for field and environmental testing, the TB350 turbidity meter delivers the most reliable measurements for low range to high range samples with ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: WTW
Kuvaus: The 'fine art' of measurement. Small but powerful: Optical finesse, reliable findings, ease of use and lab AQA with LIMS connection.
Toimittaja: EUTECH
Kuvaus: The turbidity meter operates on nephelometric principle for lab-accurate, highly repeatable results.
Tuoteluettelon nro: (707-0005)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: The disc is designed to measure water transparency in situ via the semi-quantitative method.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ORIOAQ4500)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: The ORION AQUAfast AQ4500 can provide the nephelometric and ratiometric principles of turbity measurement.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (VELPR109B12150)
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: The TB1 can measure the turbidity in aqueous samples for industrial and environmental fields.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ORIOAQ3010)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: The Orion AQUAfast AQ3010 is based on the nephelometric principle with 90° detection.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom