Kannettavat fotometrit, pHotoFlex®
Toimittaja: WTW
pHotoFlex®
665-0187EA 3970 EUR
665-0187 705-0765 665-0169 665-0168 705-0562
Kannettavat fotometrit, pHotoFlex®
Spektrofotometrit ja spektrometrit UV/Vis-spektrofotometrit
Käytännölliset ja kestävät kannettavat fotometrit erilaisiin fotometrisiin mittauksiin sekä sameus- ja pH-mittauksiin. Laitteet soveltuvat ympäristövalvonnan, vedenkäsittelyn, viini- ja juomateollisuuden sekä prosessien valvonnan käyttöön.
  • User guidance via display for easy operation without handbook
  • Integrated pH measurement with automatic temperature compensation (except STD model)
  • Battery operation with four AA batteries for approximately 3000 measurements
LabStation-asema muuttaa pHotoFlex- tai pHotoFlex Turb -instrumentin pieneksi laboratoriolaitteeksi. Se sisältää ladattavan akun (RB Flex) ja LSdata-ohjelmistopaketin. Rutiinimittausten määrittämiseen voi käyttää viivakoodia ja niitä voi suorittaa ilman nollausta, mikä helpottaa käyttäjän määrittämien menetelmien syöttämistä tietokoneen kautta. LabStation-aseman ja tietokoneen väliseen liitäntään tarvitaan AK-kaapeli.
Sertifikaatit: Turbidity measurement with infrared light source according to DIN 27027/ISO 7027 for pHotoFlex Turb.
Toimitustiedot: pHotoFlex/Set-pakkaus sisältää pH-mittaukseen soveltuvan kannettavan pHotoFlex-fotometrin kenttäkotelossa sekä instrumenteille ja lisävarusteille tarkoitetun alustan.
pHotoFlex Turb/SET -pakkaus sisältää sameus- ja pH-mittauksiin soveltuvan kannettavan pHotoFlex Turb-fotometrin kenttäkotelossa sekä tarvittavat lisävarusteet.