Hait: Transilluminaattorit
Transilluminaattoreita käytetään agaroosigeelillä olevien, fluoresoivilla väreillä kuten etidiumbromidilla värjättyjen DNA/RNA-juosteiden visualisoimiseen UV-valon avulla tai sinisen valon avulla muita vaarattomampia väriaineita käytettäessä. Tasainen valokenttä, alhainen energiankulutus ja kompakti koko tekevät elektroforeesigeelien kuvantamisen helpoksi erilaisissa ja kokoisissa työpisteissä. <br />Transilluminaattorityyppejä ovat:<br /> - UV-Transilluminaattorit<br /> - Sinisen valon transilluminaattorit<br /> - UV/Valkoisen valon transilluminaattorit<br /> - Valkoisen valon transilluminaattorit
Transilluminaattoreita käytetään agaroosigeelillä olevien, fluoresoivilla väreillä kuten etidiumbromidilla värjättyjen DNA/RNA-juosteiden visualisoimiseen UV-valon avulla tai sinisen valon avulla muita vaarattomampia väriaineita käytettäessä. Tasainen valokenttä, alhainen energiankulutus ja kompakti koko tekevät elektroforeesigeelien kuvantamisen helpoksi erilaisissa ja kokoisissa työpisteissä.
Transilluminaattorityyppejä ovat:
- UV-Transilluminaattorit
- Sinisen valon transilluminaattorit
- UV/Valkoisen valon transilluminaattorit
- Valkoisen valon transilluminaattorit
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: All VWR® transilluminators slide out for easy access to provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable i...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
Tuoteluettelon nro: (730-1488)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Syngene (a division of the Synoptics group)
Kuvaus: UV Transilluminator, Syngene, GX-2020S-E, Aallonpituus: 254 nm, Suodattimen koko: 200×200 mm
Tuoteluettelon nro: (733-2310)
Toimittaja: Syngene (a division of the Synoptics group)
Kuvaus: UV Transilluminator, Syngene, GE-2020M-E, Aallonpituus: 302 nm, Suodattimen koko: 200×200 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Toimittaja: Syngene (a division of the Synoptics group)
Kuvaus: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SYNOGEULTRASLIMLED)
Toimittaja: Syngene (a division of the Synoptics group)
Kuvaus: UltraSlim-LED-transilluminaattorit tehokkaaseen geelien valaisuun.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Visi-Blue™ transilluminators are designed for use with SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP and other 460 to 470 nm blue excitation samples.
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Nämä suuritehoiset UV-transilluminaattorit, joissa on neljä 25 W putkea, tuottavat 100 watin tehon ja tasaisen UV-valon, ja sopivat hyvin in...
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: The specially designed converter plate converts UV radiation from the transilluminator using a white light diffuser to enable Coomassie® Blue or silve...
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Kaikki pöytätransilluminaattorit ovat pienikokoisia, kevyitä laitteita, jotka ovat taloudellinen vaihtoehto High Performance -sarjan transilluminaatto...
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: These UV/white light transilluminators house white light and UV working areas side-by-side. White light can be used for viewing Coomassie Blue stained...
Tuoteluettelon nro: (730-1002)
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Valkoisen valon transilluminaattorien tasainen valo sopii esimerkiksi autoradiografioihin sekä negatiivien, röntgenkuvien, diojen, kuoppalevyjen ja ge...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (UVPA38-0325-01)
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: UV Transilluminator
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (EMBILI-2100)
Toimittaja: EMBITEC
Kuvaus: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 384-well or 96-well plates.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (EMBILI-1200)
Toimittaja: EMBITEC
Kuvaus: Compact benchtop illuminator that helps visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom