Ultraäänihauteet, Elmasonic S -sarja
Toimittaja: Elma
Elmasonic
142-0035EA 2390 EUR
142-0035 142-0156 142-2258 142-0036 142-2257 142-0157 142-0015 142-0158 142-2259 142-0016 142-0159 142-0017 142-0018 142-0019 142-2261 142-2260 142-0160 142-2262 142-0122 142-0003 142-0005 142-0007 142-0008 142-0009 142-0150 142-0032 142-2256 142-0033 142-0034
Ultraäänihauteet, Elmasonic S -sarja
Ultraäänihauteet
These ultrasonic units feature the newly developed switchable sweep function. This function guarantees homogeneous sound field distribution by way of continuous shifting of the sound pressure maxima. The 'Degas' function on these units facilitates fast and effective degassing of the cleaning liquid, particularly in freshly mixed baths. Both the 'Autodegas' function (used before the start of cleaning) and 'Degas' for special tasks can be activated manually. The units feature a noise-reducing plastic cover (that speeds up the heating process and serves as a drip-off basin once turned over), an integrated fill level indicator, cavitation proof stainless steel cleaning tanks, and a knob on the side for easy emptying of the cleaning fluid via the drain duct at the back of the unit. These ultrasound units are ideal for cleaning laboratory instruments, glass, plastic and metal surgical and medical instruments, jewellery, spectacles and electronic components.
  • Selkeä ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli on suunniteltu siten, ettei laitteen sähköosiin pääse kulkeutumaan nestettä
  • Puhdistus voidaan käynnistää välittömästi (joko manuaalisesti tai lämpösäädellysti) ja sitä voidaan tehostaa valinnaisella kuivakäyttöä kestävällä lämmityksellä
  • Lämpötilaksi voidaan asettaa 30 - 80 °C, väleinä 5 °C. Todellinen ja asetettu lämpötila näkyvät LED-näytössä (ei mallissa S 10/H)
  • LED-näytössä näkyy asetettu pesujakso ja jäljellä oleva pesuaika
  • Automaattinen turvakatkaisin sammuttaa laitteen 12 tunnin kuluttua