Monitaajuusultraäänihauteet, Transsonic TI-H -sarja
Toimittaja: Elma
ELMA2390400010EA 2790 EUR
ELMA2390400010
Monitaajuusultraäänihauteet, Transsonic TI-H -sarja
Transsonic TI-H -sarjasta on saatavana eri kokoja, 25/45 kHz taajuuksilla. Ergonomisen muotoilunsa ja materiaalien erinomaisen yhteensopivuuden ansiosta tuotteet soveltuvat teollisuuskäyttöön tuotannossa, korjaamoilla ja palvelukeskuksissa. Ultraäänihauteissa on ajastin, 0 - 15 minuuttia.
  • Kaksi vaihdettavaa taajuutta voimakkaaseen ja hellävaraiseen puhdistukseen
  • Ravistelualtaat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestävät raskasta käyttöä ja ovat pitkäikäisiä
  • Kaasunpoisto: puhdistusnesteen nopeaan ja tehokkaaseen kaasunpoistoon
  • Pyyhkäisytoiminnon ansiosta ääni jakautuu optimaalisesti
  • Termostaattisäätöinen lämmitys (30–80 °C)
Kaksi vaihdettavaa taajuutta