Ultraäänihauteet, Bransonic™ B200
Toimittaja: Branson
Bransonic®
142-2595EA 221 EUR
142-2595
Ultraäänihauteet, Bransonic™ B200
Ultraäänihauteet
B200-ultraäänihauteella voidaan puhdistaa pieniä esineitä, kuten geologisia näytteitä, elektronisia osia, piirtokyniä ja pieniä instrumentteja. Soveltuu piilolinssien, suojalasien ja muiden optisten tuotteiden puhdistamiseen. Poistaa tehokkaasti pintakontaminaatiot, kuten sormenjäljet ja pölyn.
  • Monipuolinen haude, jota voi käyttää missä tahansa
  • Pienikokoinen
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 0,5 litran allas, jota suojaa kova muovikotelo
  • Mukana sisäänrakennettu 5 minuutin ajastin, joka sammuttaa hauteen automaattisesti
Toimitustiedot: Peruspakkauksessa on kansi ja kori.