Puhdistusliuokset ultraäänihauteille
Toimittaja: Branson
142-3006EA 20.9 EUR
142-3006 142-3008 142-3007 142-2619
Puhdistusliuokset ultraäänihauteille
Puhdistusaineet Pesuaineet ja pintojen puhdistusaineet
GP II - Yleispuhdistus. Poistaa likaa, sormenjälkiä, pölyä, pakkauspölyä, kevytöljyä ja rasvaa tuotannon ja konepajojen komponenteista, teollisuuskomponenteista ja -laitteista sekä telelaitteista.
  • fosfaatiton, ärsyttämätön, emäksinen puhdistusaine
JC - Koru- ja jalometallipuhdistus: fosfaatiton, emäksinen puhdistusaine korujen ja jalometallien puhdistukseen. Poistaa normaalissa käytössä kerääntyvää likaa, pölyä, sormenjälkiä, öljyä ja hapettumia. Kunnostaa jalokivet ja jalometallit nopeasti alkuperäiseen kirkkauteensa.
OR - Oksidin poistaja: Fosfaatiton, puhdistusaineiden ja happojen sekoitus. Irrottaa ruosteen ja hapettumat nopeasti kaikista metalleista.Käytetään puhdistettaessa komponentteja ja materiaaleja, joihin on muodostunut hapettumia varastoinnin ja asennuksien seurauksena.
IS - Teollisuuspuhdistus: hajoava, fosfaatiton, ärsyttämätön, emäksinen puhdistusaine tehokkaaseen teolliseen käyttöön.