Lisävarusteet
Toimittaja: Elma
ELMA1004536EA 110 EUR
ELMA1004536 142-2224 142-2227 142-2226 142-2223
Lisävarusteet
Ultraäänihauteet
X-tra-sarjan hauteissa on kaksi puhdistustasoa: Powerclean voimakkaaseen puhdistukseen ja Softclean herkkien materiaalien hellävaraiseen puhdistukseen. Hauteissa on käytetty uutta kavitoinnin kestävää ruostumatonta terästä, joten niillä on korkea käyttöikä ja kolmen vuoden takuu.
  • Pyyhkäisytoiminnon ansiosta ääni jakautuu optimaalisesti äänikentän elektronisen värähtelyn kautta
  • Vaativiin olosuhteisiin ylimääräisiä värähtelyjärjestelmiä
  • Lyhyt lämmitysaika, kuivakäyntisuoja
  • Nopea vedenpoisto ja hitsatut putket
  • Käsittely käytännöllistä maadoitetun pistokkeen ansiosta