VWR® SD 820, Kemialliset kalvovakuumipumput, kuivaavat pumput kosteille kaasuille
Toimittaja: VWR
181-0094EA 2240 EUR
181-0094
VWR® SD 820, Kemialliset kalvovakuumipumput, kuivaavat pumput kosteille kaasuille
Pumput Membraanipumput
Kaksivaiheinen membraanipumppu, jossa on sisäänrakennettu kuivausjärjestelmä. Pumppua voidaan käyttää laboratorioissa useissa eri käyttötarkoituksissa, erityisesti kun edellytetään puhdasvakuumia tai kosteiden kaasujen pumppausta. Esimerkkejä käyttötarkoituksista ovat vakuumiuunit (aineiden ja osien kuivaukseen tai lämpökäsittelyyn) tai höyrysterilointilaitteet välineiden, astioiden, suodattimien ja tekstiilien sterilointiin. Pumppua voidaan käyttää useissa käyttötarkoituksissa, sillä se kestää hyvin syövyttäviä aineita. Pumppu sisältää PTFE-päällysteisen patentoidun membraanin, mikä mahdollistaa tehokkaamman pumpun ja pidemmän käyttöiän. Innovatiivisen kuivausjärjestelmän ansiosta kondensoitu neste voidaan puhaltaa pumpunpäistä nopeasti tyhjennyksen aikana. Vastaanottajassa vakuumi säilyy tasaisena. Kuivauskierto voidaan mukauttaa yksittäisen käsittelyn tarpeisiin kolmella muuttujalla. Kuivauksen jälkeen pumppu saavuttaa paremman vakuumin ja pystyy tyhjentämään huomattavasti nopeammin kuin pumput, joissa ei ole kuivausjärjestelmää.
  • Puhdas siirto ja tyhjennys
  • Voidaan käyttää myös kosteiden kaasujen ja höyryjen kanssa
  • Huoltovapaa
  • Ympäristöystävällinen
Virtausnopeus ilmanpaineessa.
Toimitustiedot: lämpökytkimellinen kalvopumppu, verkkovirtasulake, pistokkeellinen liitäntäkaapeli ja letkuliitin letkulle, jonka sisähalkaisija on 10 mm.