Membraanivakuumipumput, LABOPORT®
Toimittaja: KNF
181-0344EA 0 EUR
181-0344 181-3134 181-0394 181-3135 181-0395 KNFAN035AN.18.115V 181-3282 181-0392 181-3109 181-3281
Membraanivakuumipumput, LABOPORT®
Pumput Membraanipumput
Single- or dual-headed, dry running diaphragm pumps for a wide variety of applications in laboratories. They transfer and evacuate without affecting the media, i.e. media remains uncontaminated. The pump includes a PTFE-coated diaphragm with patented tension optimisation, which allows the pump to be smaller and prolongs the service life of the diaphragm, it is ideal for aggressive/corrosive gases and vapors.
  • 100% oil-free transfer, evacuation and compression, so media remains uncontaminated
  • Version available for neutral to mildly aggressive gases and vapours
  • Maintenance-free, quiet running
  • Environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
  • Resistant materials for pump head parts coming into contact with media
  • Flow rate up to 1,8 m³/h / Ultimate vacuum up to 15 mbar abs.
  • N 938.50 KT.18 ensures exceptionally fast evacuation by the parallel and in series connection of both pump heads
Application: Filtration, SPE, degassing, fluid aspiration.
Väliaineen kanssa kosketuksissa olevien pumpunpään osien materiaali
KN: PPS pumpunpää; EDPM membraani; FFPM venttiilit
KT: PPS pumpunpää; PTFE-päällystetty membraani; FFPM venttiilit
AN:alumiini pumpunpää; CR membraani; NBR valveventtiilits
AT: alumiini pumpunpää; PTFE-päällystetty membraani; FFPM venttiilit
KT: PPS pumpunpää; PTFE-päällystetty membraani; FFPM venttiilit
AN:alumiini pumpunpää; CR membraani; NBR valveventtiilits
AT: alumiini pumpunpää; PTFE-päällystetty membraani; FFPM venttiilit
Tilaustiedot: lisätietoja koko LABOPORT®-pumppuvalikoimasta on VWR:n kotisivuilla.
Tilaustiedot: lisätietoja koko LABOPORT®-pumppuvalikoimasta on VWR:n kotisivuilla.
Varoitus: *Normaali ilmanpaineessa