Kemikaalinkestävät vakuumipumput LABOPORT®, N 810, N 820
Toimittaja: KNF
181-3315EA 1180 EUR
181-3315 181-3320
Kemikaalinkestävät vakuumipumput LABOPORT®, N 810, N 820
Pumput Membraanipumput
Yksi- tai kaksipäiset, kemikaalinkestävät, öljyttömät kalvopumput sopivat hyvin moniin laboratorion tehtäviin. Siirto ja tyhjennys ei vaikuta väliaineeseen, joten väliaine ei kontaminoidu.
Patentoitu membraani mahdollistaa pienemmän pumpun ja pidentää kalvon käyttöikää. Kaikki väliaineiden kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu kemikaalinkestävistä, fluoratuista muoveista.
Tilaustiedot: kemikaaleja kestävä, lämpökatkaisimellinen kalvopumppu, jonka mukana toimitetaan verkkovirtasulake, liitäntäkaapeli ja PTFE-letkuliittimet letkuille, joiden sisähalkaisija on 10 mm.
Varoitus: Flow rate at atmospheric pressure.
Virtausnopeus ilmanpaineessa