Minikokoinen kalvovakuumipumppu, VP 86
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
181-0068EA 324 EUR
181-0068 181-0067 181-0065
Minikokoinen kalvovakuumipumppu, VP 86
Pumput Membraanipumput
Yksipäinen kalvopumppu monenlaiseen laboratoriokäyttöön. Pumpulla voi pumpata, kompressoida ja tyhjentää väliaineen kontaminoitumatta. Siinä on kalvo, jossa on patentoitu jännitteensäätömekanismi. Näin pumppu on saatu pienikokoiseksi ja kalvo pitkäkestoiseksi.
  • 100% öljytön pumppaus, joten väliaine ei kontaminoidu pumppauksen, tyhjennyksen tai tiivistyksen aikana
  • Neutraaleista heikon agressiivisiin kaasuihin ja höyryihin
* Virtausnopeus ilmanpaineessa
Toimitustiedot: The diaphragm pump with thermal switch and pipe connection is supplied with an EU connector and operating instructions.