Membraanipumppu, VP 820
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
181-0071EA 1600 EUR
181-0071 181-0072 181-0073
Membraanipumppu, VP 820
Pumput Membraanipumput
Kaksivaiheinen membraanipumppu useisiin laboratoriotöihin. Se pumppaa, tiivistää ja tyhjentää vaikuttamatta väliaineeseen, jolloin se säästyy kontaminaatioilta. Patentoitu membraani on patentoitu jännitteen optimointi. Se mahdollistaa tehokkaamman pumpun.
  • Täysin öljytön pumppaus, joten väliaine ei kontaminoidu pumppauksen ja tyhjennyksen aikana
  • Keskivahvoille kaasuille ja höyryille
  • Huoltovapaa, hiljainen
  • Kaasutiivis, vuotonopeus
* Virtausnopeus ilmanpaineessa
Toimitustiedot: lämpökytkimellinen kalvopumppu, verkkovirtasulake, pistokkeellinen liitäntäkaapeli ja letkuliittimet letkuille, joiden sisähalkaisija on 9 mm.