Vakuumijärjestelmät, LABOXACT®
Toimittaja: KNF
189-0026EA 4680 EUR
189-0026 189-0025 189-0027
Vakuumijärjestelmät, LABOXACT®
Pumput Membraanipumput
Nämä vakuumijärjestelmät sopivat erityisesti pyöröhaihduttimille. Patentoidun, suljetun järjestelmän ansiosta tislaus on hellävaraista ja korkea saanto on mahdollista saavuttaa jopa alhaisen kiehumispisteen liuoksissa.
  • Suojausluokka IP44
  • Haihdutusprosessin luotettava säätely
  • Pumpun pää ja membraanit valmistettu PTFE:sta ja venttiilit FFPM:sta
  • Huoltovapaa
  • Ympäristöystävällinen
Toimitustiedot: Vakuumijärjestelmän kemikaalinkestävä vakuumipumppu, alusta, erotin, jäähdytin, hienosäätöventtiili, digitaalinen vakuumimittari, turva- ja ilmausventtiili.
Varoitus: Virtausnopeus ilmanpaineessa