Vakuumijärjestelmät, LABOPORT® SC 820 ja SC 840
Toimittaja: KNF
181-3424EA 7230 EUR
181-3424 181-3433 181-3422 181-3434 181-3432
Vakuumijärjestelmät, LABOPORT® SC 820 ja SC 840
Pumput Membraanipumput
SC-moduulijärjestelmät on varustettu kemikaalinkestävällä membraanipumpulla. Vakuumijärjestelmät sopivat moniin laboratorion tehtäviin, joissa edellytetään puhdasta ja tasaista vakuumia. Saatavana vakuumipumppuja eri kapasiteetilla ja moduuliosia laboratorion tarpeiden mukaan.
  • Kemikaalinkestävä, joten sopii käytettäväksi erittäin vahvojen ja syövyttävien kaasujen ja höyryjen kanssa
  • Korkea höyryjen ja kondenssin sietokyky
  • Kontrolloitu liuoksen talteenotto tehokkaalla jäähdyttimellä (painepuoli)
  • Hiukkaset jäävät järjestelmään (imupuoli)
  • Automaattinen vakuumin säätely
Flow rate at atmospheric pressure
Toimitustiedot: SC -vakuumijärjestelmä sisältää kemikaalinkestävän kalvovakuumipumpun, jalustan, erottimen (imupuoli), jäähdyttimen (painepuoli), vakuumisäätimen ja ohjausyksikön, kaapelit ja putket. Täysin koottu.