Hait: Vakuumimittarit
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: In-line gauge protector, gauge style: stainless steel case and movement, fill fluid: DI water plus 10% IPA, pressure range: 0-60 PSIG, port connection: 1/2" Flaretek® flared tube
Tuoteluettelon nro: (181-0624)
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: The DVR 2pro is a fully electronic, versatile vacuum gauge for the measuring range from atmospheric pressure to 1 mbar.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: The DCP 3000 is an outstanding vacuum gauge with large illuminated display. The brand new VSP 3000 vacuum sensor is based on thermal conductivity (Pir...
Safer Human and Environmental Health
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: VACUU·VIEW vacuum gauge are chemically resistant ceramic diaphragm sensor for measurement in the rough vacuum range and it provides gas-independent pr...
Safer Human and Environmental Health
Tuoteluettelon nro: (181-1031)
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-...
UOM: 1 * 1 Items
Safer Human and Environmental Health
Tuoteluettelon nro: (EDWAD39700000)
Toimittaja: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Kuvaus: TIC Instrument controller is a compact control with a large, clear graphical display, an intuitive user interface and serial communications.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Kuvaus: The active gauge displays are a range of simple, low cost units for the measurement and control of vacuum from atmosphere to 10-9 mbar.
Tuoteluettelon nro: (EDWAD39591500)
Toimittaja: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Kuvaus: This Active Digital Controller (ADC) is a compact single gauge controller with automatic recognizes compatible Edwards gauges, loads the appropriate l...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (181-9915)
Toimittaja: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Kuvaus: Simple brass vacuum/pressure gauge for inclusion in vacuum lines to give coarse vacuum/pressure indication.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Kuvaus: Model APG.
These gauges have a measuring range from atmosphere to 1×10⁻⁴ mbar and combine the gauge head and controller in one compact active un...
Tuoteluettelon nro: (619-0222)
Toimittaja: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Kuvaus: Active Inverted Magnetron gauge is a combined unit of the gauge-head and controller. This gauge operates as a cold cathode ionisation gauge, in which ...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom