Tyhjiöimujärjestelmä, VACUSAFE
Toimittaja: Integra Biosciences
VACUSAFE Comfort VACUSAFE Comfort Plus
391-2094EA 2220 EUR
391-2094 181-0270 181-0271
Tyhjiöimujärjestelmä, VACUSAFE
Pumput Tyhjiöimujärjestelmät
Järjestelmää käytetään biologisten tai kemiallisten nesteiden puhtaaseen ja ammattimaiseen imuun, poistoon tai suodatukseen. Näissä toimenpiteissä tarvittavat toiminnot on sisäänrakennettu tähän pienikokoiseen laitteeseen. Laite toimii yhdellä painikkeella ja on aina käyttövalmis.
  • Vakuumijärjestelmä on nopea, helppokäyttöinen ja aina käyttövalmis
  • Ehkäisee laboratorion ja ympäristön kontaminaatioita
  • Uusinta pumpputekniikkaa, erittäin hiljainen käyntiääni
  • Pumppu sammuu automaattisesti, kun vakuumi saavutetaan
  • Helposti liikuteltava
Nesteiden hallittuun aspirointiin tavallisista laboratorioastioista, kuten kyveteistä, koeputkista, mikrotiitterylevyistä, petrimaljoista ja roller-pulloista. Biologisten tai kemiallisten nestejätteiden hävittämiseen. Nesteiden (väliaineiden) suodatukseen suodatinjärjestelmillä. Pienikokoinen, käyttäjäystävällinen malli. Automaattinen tasontunnistus (VACUSAFE Comfort Plus) estää pullon ylitäytön. Kaksi vettä hylkivää suodatinta, yksi ottopumpun sisäpuolella ja toinen ulkopuolella, suojaavat laitetta ja sen elektroniikkaa kosteudelta. Vakuumia voi säätää automaattisesti kiertosäätimellä (300...600 mbar). Kemikaalinkestävät pikaliittimet (PVDF) letkujen yhdistämiseen (VACUSAFE Comfort Plus). Mukana VACUBOY-käsikappale ja 40 mm sovitin, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat, kuten pullon, kannen, letkuston, liittimet ja käsikappaleen voi autoklavoida. Laite soveltuu kaksoiskäyttöön: kaksi VACUBOY-käsikappaletta voi liittää samaan VACUSAFE-pulloon (edellyttää Y-liitintä).
Toimitustiedot: Toimitetussa järjestelmässä on yksi 4 litran polypropeenipullo (tuotteessa 181-0271 on 2 litran lasipullo), jossa on kansi ja pyälletyt PVDF-letkuliittimet (Comfort Plus -malleissa pikaliittimet), täyttötasoanturi (vain Comfort Plus-mallit), yksi suodattimellinen letkusarja, virtalähde, yksi VACUBOY-käsikappale ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksikanavainen 40 mm sovitin. Lisätietoja kaikista lisävarusteista (esimerkiksi VACUBOY-lisäkäsikappaleesta ja Y-liittimistä) saat paikalliselta Avantor.