Vakuumi-imujärjestelmät VACUBOY
Toimittaja: Integra Biosciences
612-0683EA 269 EUR
612-0683 612-0684
Vakuumi-imujärjestelmät VACUBOY
Pumput Tyhjiöimujärjestelmät
  • Helppo käyttöinen, aikaa säästävä
  • Ergonominen muotoilu helpottaa yksitoikkoisia ja toistuvia imutöitä
  • Kaikki nesteiden kanssa kosketuksissa olevat osat voidaan autoklavoida
  • Voidaan liittää mihin tahansa vakuumilähteeseen (esimerkiksi vesisuihkupumppuihin, ulkoisiin vakuumipumppuihin, olemassa olevaan vakuumijärjestelmään)
  • Laaja valikoima yksi- ja monikanavaisia adaptereita
VACUBOY-imuohjainlaite:
Peruslaite, jonka tekniset ominaisuudet on kuvattu yllä. Kumiadapteri pasteurpipeteille ja 40 mm pitkä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksikanavainen adapteri.
VACUBOY-imuohjainlaitesetti:
Sisältää ylläkuvatun peruslaitteen, sopivan telineen, kumiadapterin pasteurpipeteille, yhden yksikanavaisen ja yhden 8-kanavaisen adapterin (molemmat ruostumatonta terästä ja 40 mm pitkiä), yhden yksikanavaisen muoviadapterin kärjille irrotusmekanismilla tai ilman, sekä yhden 8-kanavaisen muoviadapterin kärjille, joissa on irrotusmekanismi.