Hait: Vakuumisäätimet
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (131-0000)
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: The VACUU·SELECT controller is an intuitive, easy-to-use vacuum controller with a touch screen display suitable for all laboratory vacuum processes. F...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (181-0581)
Toimittaja: Welch by Gardner Denver
Kuvaus: Precise vacuum control for evaporation and distillation of solvents and chemicals.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (181-0332)
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: The CVC 3000 detect compact vacuum controller complete with integral vacuum valve and sensor is ready to use either as a bench top or stand mounted un...
UOM: 1 * 1 Items
Safer Human and Environmental Health
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: The VACUU·SELECT complete controller is ready for use with existing vacuum sources like pumps or vacuum networks.
Tuoteluettelon nro: (VACU20683180)
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: The VACUU.LAN local vacuum network connects several workstations to one vacuum pump. The various modules make it possible to connect almost all popula...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: VACUU·SELECT fine vacuum control packages provide an easy-to-use vacuum control option for work between 1 mbar and 10-3 mbar, such as freez...
Tuoteluettelon nro: (KNFAVC900)
Toimittaja: KNF
Kuvaus: Vacuum control unit to control the vacuum applications, like rotary evaporation, distillation, multi-user vacuum system.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom