Hait: Vakuumiventtiilit
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Two- or three-way diaphragm valves, ¹/₄" orifice, normally closed.
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: The VS, VS C and VS B series valves are butterfly-type valves which offers very good conductance. The VS C series features a valve seal made of perflu...
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: High vacuum, helium leak-tested right angle valves VE have stainless steel bellows which seals the drive mechanism without any gap on the vacuum side.
Toimittaja: Welch by Gardner Denver
Kuvaus: These high vacuum angle valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: Valves of the VK series are sturdy isolation devices for the rough and fine vacuum range. The VKE series uses stainless steel for the metal parts and ...
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: VACUU·LAN-vakuumiliitännät yhdistää useita työasemia yhteen vakuumipumppuun. Erilaisten moduulien ansiosta lähes kaikkien yleisten vakuumisovellusten ...
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: Gas inlet valves are small hand operated valves for admitting gases into a vacuum system.
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: These straight-through valves with electromagnetic (solenoid) drive are used for operating cycles with short intervals and it is often used as vacuum ...
Toimittaja: Welch by Gardner Denver
Kuvaus: These high vacuum through valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Toimittaja: Welch by Gardner Denver
Kuvaus: These ball check valves have a PTFE hollow ball and viton seals.
Toimittaja: Welch by Gardner Denver
Kuvaus: These fine vacuum ball valves feature a small flange made of nickle plated aluminium.
Toimittaja: Welch by Gardner Denver
Kuvaus: These manually operated butterfly valves are made of stainless steel with viton seal.
Toimittaja: VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus: VM series valves are hand operated diaphragm valves. They are used as isolation valves, air-admittance valves or manual-control valves.
Tuoteluettelon nro: (229-7485)
Toimittaja: SEMADENI
Kuvaus: Three way ball valve with PP body and PTFE tips with total length of 65 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom