Vesihauteet, WNB- ja WNE-sarjat
Toimittaja: Memmert
462-3590EA 1130 EUR
462-3590 462-3583
Vesihauteet, WNB- ja WNE-sarjat
Hauteet Vesihauteet, sekoittamattomat
Vesihauteet, joissa on korroosionkestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas ja ulkokuori. WNB-malleissa on yksi PT100-anturi ja WNE-malleissa kaksi. Kaikissa yksiköissä on keittämisen mahdollistava toiminto. Säiliön sivuille ja pohjaan asennetut lämmityselementit takaavat erittäin tasaisen lämpötilan.
Basic-ohjain:
Lämpötilan PID-mikroprosessoriohjaimessa on sisäinen itsediagnosointijärjestelmä, vikailmoitustoiminto ja digitaalinen LED-näyttö, jonka tarkkuus on 0,1 °C
Ohjelmoitava digitaalinen ajastin, 1 min...99 h 59 min, 3 toimintoa: käynnistys, odotus ja pito
Kaksinkertainen ylikuumenemissuojaus: mekaaninen ja elektroninen
Erinomainen ohjain:
PID-mikroprosessoriohjain, jossa on integroitu itsediagnostiikkajärjestelmä ja digitaalinen LED-näyttö kaikille asetettuille parametreille ja hälytysarvoille, 0,1 °C resoluutiolla (alle 99,9 °C lämpötiloissa)
Ohjelmoitava digitaalinen ajastin, 1 min - 999 h, neljä toimintoa; päällä, viivästetty päällä, pito, pidä asetettu lämpötila riippuen määritellystä pitoajasta
Akustinen ja visuaalinen hälytys matalasta nestetasosta; lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois päältä ohjelman lopussa
Turvaominaisuudet ovat samat kuin Basic-säätimessä ja lisäksi itsenäinen säädettävä ylilämpötilasäädin, TWW-suojausluokka 3,1 tai säädettävä lämpötilarajoitin, luokka 2, jonka voi itse asettaa
Tilaustiedot: All models are supplied without racks, ring sets or lid. Lids are recommended when working above 60 °C, lids should be ordered at the same time as the bath. Please order required accessories separately, see website for further details of accessories available.
Varoitus: * RT= ympäristön lämpötila.