Kuumennushaude ja magneettisekoittaja, HBR 4 control
Toimittaja: IKA
IKAA20009382EA 3410 EUR
IKAA10001853 IKAA20009382 IKAA10001849 462-0592 IKAA20009381
Kuumennushaude ja magneettisekoittaja, HBR 4 control
Hauteet Vesihauteet, sekoittavat
Sylinterinmuotoinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu haude, jonka lämmityselementit on sijoitettu haudeastian alle. Lämmönsiirtonesteenä voi käyttää vettä tai matalan viskositeetin öljyä (50 cP/mPas). Hauteen sekoitusnopeus on 150–800 r/min, ja säiliön mitat ovat 200 × 160 mm (läpimitta x korkeus).
  • Äärettömästi säädettävä lämpötilan turvarajoitin, standardin DIN 12877 mukainen
  • Kaksoisvaippa ja kantokahvat suojaavat mahdollisilta palovammoilta
  • Sumea säätö ja digitaalinen näyttö, joka näyttää nopeuden sekä nimellisen ja todellisen lämpötilat sekä turvalämpötilan
  • Kiinteä magneettisekoittaja parantaa lämmön jakautumista nesteessä
  • Turvaelementit tarkistetaan, kun laite käynnistetään
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman kantta tai rengassarjaa. Tilaa tarvittavat lisävarusteet erikseen.
Varoitus: *RT = huoneenlämpö