Kuulat vesihauteisiin
Toimittaja: Grant
462-8239EA 124 EUR
462-8239
Kuulat vesihauteisiin
Helmet ja partikkelit Muovikuulat
Kevyet PP-kuulat muodostavat peitteen nesteen pinnalle. Kuulien halkaisija on 20 mm, 275 kuulaa peittää noin 1000 cm² alueen.
  • Vähentää lämpöhäviöitä 77 % ja höyrystymistä 87 %
  • Eristää kiinteän aineen tavoin ja mahdollistaa silti välittömän pääsyn hauteessa olevaan nesteeseen