Accessories for water baths, WNB and WNE series
Toimittaja: Memmert
MEMMB02643WNB22EA 137 EUR
MEMMB02643WNB22 462-0416 462-0380 462-0381
Accessories for water baths, WNB and WNE series
Hauteet Vesihauteet, sekoittamattomat
Kannet on tilattava samanaikaisesti hauteen kanssa, sillä niitä ei voi jälkiasennettu.