Hait: Höyryhauteet
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Keittohauteet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön yli 90 °C:een lämpöisen veden kanssa. Hauteissa on ulkokoteloon asennettu ruostumattomasta teräks...
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: Vaporisation water baths which are ideal for gentle steaming work. The working temperature range is 25 to 100 °C.
Toimittaja: GESTIGKEIT HARRY
Kuvaus: Can be universally employed as either an air, fluid or sandbath for heating many of the various receptactles in laboratory use, regardless of size or ...
Toimittaja: NICKEL ELECTRO
Kuvaus: Boiling bath, NE1B-14, Ruostumaton teräs, Tilavuus: 14 L, 1200 W, L×S×K: 361×332×290 mm, Paino: 7,6 kg
Toimittaja: GESTIGKEIT HARRY
Kuvaus: Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Toimittaja: NICKEL ELECTRO
Kuvaus: Fixed temperature baths with concentric ringed lids. The steam produced provides an effective source of heat for samples that may otherwise be thermal...
Tuoteluettelon nro: (HECH43180010)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom