Höyryhauteet, SBB Aqua Plus -sarja
Toimittaja: Grant
462-0168EA 1540 EUR
462-0168 462-0170 462-0171 462-0166
Höyryhauteet, SBB Aqua Plus -sarja
Hauteet Höyryhauteet
Keittohauteet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön yli 90 °C:een lämpöisen veden kanssa. Hauteissa on ulkokoteloon asennettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas. Lämpötilaa ohjataan analogisesti yksinkertaisella lämpötila-asetusten säätimellä. Lisäksi hauteissa on kaksi kiinteää ylikuumenemiskatkaisinta, jotka käyttäjä voi nollata.
  • Energiankulutuksen säädintä voi säätää tasaisen kiehumisen varmistamiseksi ja liiallisen höyryyntymisen ja räiskymisen välttämiseksi.
  • Vakiotasolaite ylläpitää vaaditun nestetason, joten haudetta ei tarvitse valvoa tai täyttää.
  • Lämmitin ja lämpötila-anturit on asennettu säiliön pohjaan ja suojattu reiällisellä alustalla, jolloin käytettävissä olevaa tilaa on enemmän.
  • Vankka rakenne, luja ja korroosionkestävä
  • Uusi moderni muotoilu
Tilaustiedot: Tarvittavat lisävarusteet on tilattava erikseen; katso ”SUB Aqua Pro -hauteet”.
Toimitustiedot: Toimitukseen sisältyy polykarbonaattikansi, muttei renkaita.
Varoitus: ** Välttämätön, jos tasapohjaisia pulloja on sijoitettava suoraan hauteen pohjalle, mahdollistaa paremman nestekierron hauteessa.