Vedenpuhdistusjärjestelmä, RiOs-DI™ 3
Toimittaja: Merck
RiOs-DI™ 3
MILLZRDSVP3DKEA 6460 EUR
MILLZRDSVP3DK MILLZRDSVP3PR 171-1009 171-1007 171-1008 171-1005 171-1006 171-1014 171-1003 171-1004 171-1015 171-1001 171-1012 171-1002 171-1013 171-1010 171-1000 171-1011
Vedenpuhdistusjärjestelmä, RiOs-DI™ 3
Vedenpuhdistusjärjestelmät Puhtaan ja ultrapuhtaan veden järjestelmät
This easy-to-use RiOs-DI™ systems produce Type II pure water whose quality is superior to that of service DI or stills.
  • Combination of reverse osmosis (RO) technology and deionisation resins
  • Production of up to 15 L purified water per day; integrated 6 liter storage tank
  • Small footprint makes it easy to install the RiOs-DI® system wherever you want to in your lab
  • User-friendly display provides system status at a glance; the concise Quick Reference Guide is a handy guide for daily operation
  • Single SmartPak® RODI cartridge enables easy and rapid replacement
  • Available with a built-in 254 nm UV lamp to reduce the level of bacteria for critical applications
Järjestelmä tuottaa päivittäin vesijohtovedestä jopa 10 litraa tasaisen laadukasta tyypin II vettä. Se yhdistää useita käsittelytekniikoita, mukaan lukien käänteisosmoosi ja ioninvaihtohartsit, jotka poistavat kaikentyyppisiä epäpuhtauksia. Sisäänrakennettu UV-lamppu soveltuu erinomaisesti käyttötarkoituksiin, joissa edellytetään alhaista bakteerimäärää.
  • Helposti vaihdettavaan käsittelypatruunaan kuuluu esikäsittelypatruuna ja käänteisosmoosikalvo
  • Helppo huolto: vain yksi vaihdettava patruuna
  • Värinäytössä näkyy resistiivisyys, lämpötila ja veden taso säiliössä
  • Jos päivittäinen tarve on suuri, kiinteään kuuden litran säiliöön voidaan liittää suurempi varastosäiliö
  • Varapumppu takaa veden jatkuvan virtauksen käänteisosmoosikalvon kautta myös silloin, kun veden paine syöttöpuolella on alhainen tai lämpötila laskee
Water from RiOs-Di™ systems is suitable for a variety of uses, including buffer and reagent preparation; microbiological culture media preparation; and glassware rinsing.
Tilaustiedot: SmartPak™-puhdistuspakkaus RiOs-DI™-järjestelmään (171-0752) tilattava erikseen