Ultrapuhdasta vettä tuottavat järjestelmät, Synergy®
Toimittaja: Merck
Synergy
172-5160EA 7740 EUR
172-5160 172-5159 171-0712 171-0699 171-0314 171-0711 171-0697 171-0774 171-0312 171-0698 171-0313 171-0772 171-0310 171-0695 171-0311 171-0696 171-0773 171-0770 171-0693 171-0771 171-0694 171-0691 171-0692 171-0309 171-0307 171-0308 171-0767 171-0768 171-0688 171-0689 171-0686 171-0763 171-0687 171-0684 171-0685 171-0088
Ultrapuhdasta vettä tuottavat järjestelmät, Synergy®
Vedenpuhdistusjärjestelmät Puhtaan ja ultrapuhtaan veden järjestelmät
Ultrapuhdasta vettä tuottava Synergy-järjestelmä sopii erinomaisesti laboratorioihin, joissa tarvitaan paikan päällä tuotettua laadukasta ultrapuhdasta vettä. Synergy-järjestelmä sopii käyttäjille, joiden vedentarve päivässä on 2...20 litraa. Järjestelmä tuottaa tyypin I vettä esikäsitellystä vedestä virtausnopeudella 1...1,5 L/min. Tuotettu vesi soveltuu puskureihin, joita käytetään nestekromatografiassa, biokemiallisissa kokeissa, HPLC-analyysien isokraatti- tai gradienttiliuoksissa, bakteriologisten analyysien tai soluviljelmien viljelyaineissa ja spektrofotometrian, spektroskopian ja muiden analyysitekniikoiden tarvitsemissa liuoksissa.
  • Voidaan käyttää etäannostelijalla tai ilman
  • Valvonta on helppoa: Synergy®-vesijärjestelmä mittaa ja näyttää veden laadun kaksirivisessä aakkosnumeerisessa näytössä
  • Veden tasainen laatu käyttötaukojen välillä varmistetaan automaattisen kierrätyksen avulla
  • Käyttö ja huolto on helppoa: ainutlaatuisten puhdistuspakkausten ansiosta patruunan vaihto on yksinkertaista
  • Sisäänrakennettu annosteluajastin helpottaa annostelua, eikä käyttäjän tarvitse valvoa sitä jatkuvasti
  • UV-foto-oksidaatio vähentää orgaanista kontaminaatiota (vain UV-mallissa)
  • Koska järjestelmä on pienikokoinen ja siinä on monikäyttöinen etäannostelija, järjestelmän voi asentaa pöydälle tai seinälle minne tahansa laboratoriossa
Järjestelmän näyttö ilmoittaa, milloin patruuna tai UV-lamppu (vain UV-mallissa) on vaihdettava. Sisäänrakennetun ajastimen avulla vettä voi jakaa tietyn ajan, jonka jälkeen järjestelmä sammuu automaattisesti. Käyttäjä voi helposti asettaa ajaksi 1...60 minuuttia, ja aika pysyy järjestelmän muistissa siihen saakka, kunnes sitä muutetaan.
* kun käytössä BioPak®-loppusuodatin
Tilaustiedot: SynergyPakin® kanssa on käytettävä Millipak®- tai BioPak®-loppusuodatinta.