Vedenpuhdistusjärjestelmät, RiOs™ 3
Toimittaja: Merck
RiOs™ 3
171-0140EA 4040 EUR
171-0140 171-0391 171-0316 171-0317 171-0139 171-0315 171-0126 171-0142
Vedenpuhdistusjärjestelmät, RiOs™ 3
Vedenpuhdistusjärjestelmät Puhtaan ja ultrapuhtaan veden järjestelmät
Soveltuu tavallisiin, ei-kriittisiin laboratoriosovelluksiin tai esikäsittelyyn ultrapuhdasta vettä tuottavissa järjestelmissä. RiOs™ 3 -järjestelmä on ihanteellinen ratkaisu, kun tyypin III laboratoriolaatuista vettä tarvitaan esimerkiksi manuaaliseen puhdistukseen ja huuhteluun, puskurien valmistukseen, syöttövedeksi kosteuttajiin, autoklaaveihin, lasitarvikkeiden pesulaitteisiin. RiOs™ 3 -järjestelmä on suunniteltu niille käyttäjille, jotka haluavat pienikokoisen ja helppokäyttöisen ratkaisun. He arvostavat järjestelmän intuitiivista toimintaa, pientä kokoa ja huollon helppoutta. Kun tarvitaan ultrapuhdasta vettä, RiOs™ 3 -järjestelmä sopii erinomaisesti esikäsittelyyn Synergy®- tai Milli-Q®-vedenpuhdistusjärjestelmiä varten.
Hanasta jopa 30 litraa laadukasta analyysitason (tyypin III) vettä päivässä.
  • Helppo asentaa ja käyttää
  • Ainutlaatuinen kulutustarvikepakkaus, joka sisältää esikäsittely- ja käänteisosmoosikalvon
  • Huolloksi riittää yhden patruunan vaihtaminen kerran tai kahdesti vuodessa.
  • Taustavalaistu näyttö ilmoittaa johtavuuden, lämpötilan ja veden tason integroidussa säiliössä
  • Integroitu, pienikokoinen 6 litran säiliö – voidaan liittää 30 tai 60 litran säiliöön, jos päivittäinen tarve on suurempi
Soveltuu tavallisiin, ei-kriittisiin laboratoriosovelluksiin tai esikäsittelyyn ultrapuhdasta vettä tuottavissa järjestelmissä. RiOs™ 3 -järjestelmä on ihanteellinen ratkaisu, kun tyypin III laboratoriolaatuista vettä tarvitaan esimerkiksi manuaaliseen puhdistukseen ja huuhteluun, puskurien valmistukseen, syöttövedeksi kosteuttajiin, autoklaaveihin, lasitarvikkeiden pesulaitteisiin. RiOs™ 3 -järjestelmä on suunniteltu niille käyttäjille, jotka haluavat pienikokoisen ja helppokäyttöisen ratkaisun. He arvostavat järjestelmän intuitiivista toimintaa, pientä kokoa ja huollon helppoutta. Kun tarvitaan ultrapuhdasta vettä, RiOs™ 3 -järjestelmä sopii erinomaisesti esikäsittelyyn Synergy®- tai Milli-Q®-vedenpuhdistusjärjestelmiä varten.
  • Helppo asentaa ja käyttää
  • Ainutlaatuinen kulutustarvikepakkaus, joka sisältää esikäsittely- ja käänteisosmoosikalvon
  • Huolloksi riittää yhden patruunan vaihtaminen kerran tai kahdesti vuodessa.
  • Taustavalaistu näyttö ilmoittaa johtavuuden, lämpötilan ja veden tason integroidussa säiliössä
  • Integroitu, pienikokoinen 6 litran säiliö – voidaan liittää 30 tai 60 litran säiliöön, jos päivittäinen tarve on suurempi
Tilaustiedot: Le set SmartPak™ (171-0126) doit être commandé avec le système.