VWR®, Weather Station
Toimittaja: VWR
620-2692EA 86.3 EUR
620-2692
VWR®, Weather Station
Sääasemat
This weather station is designed for use in agriculture, offices and universities. It includes an internal temperature sensor.
  • Tarkka ja helppolukuinen
  • RF 433 MHz, 30 metriä, langaton lämpömittari yhdistettävissä enintään kolmeen etäanturiin
  • Kahden asteikon lämpömittari (°C/°F), maksimi-/minimimuisti, käyttäjän esiasettama lämpötilahälytysasetus, viikonpäiväkalenteri
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan etäanturi, 2 AA- ja 2 AAA-paristoa sekä seinä- tai pöytäteline.