Tämän täydellisen sääaseman ominaisuuksia ovat jatkuva kalenteri vuoteen 2099 päiväyksin, 12/24 tunnin säädettävä ajan näyttö ja torkkuhälytys, kuunkierto, vuoroveden ilmaisin, auringonnousu- ja laskuajat, ilmanpaine, animoitu sääennuste ja kosteus-/lämpömittarin maksimi-/minimi- muisti. Langaton RF-kosteus-/lämpömittari voidaan yhdistää enintään kolmeen etäanturiin.
- Painekaavio (bar), historia ja muutosten ilmaisin
- Selkeät kuvakkeet
- Sisä-/ulkotilojen termohygrometrin muutosten ilmaisin
L×K: 127×201 mm
Sertifikaatit: RoHS:n mukainen. Jäljitettävissä NIST-standardiin. ISO/IEC 17025:2005 vaatimusten mukainen.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan etäanturi ja sen paristot sekä kaksi AA paristoa pääyksikköön.