Hait: Kalibrointipainot
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Painot on valmistettu kiinteästä, antimagneettisesta, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu korkearesoluutioisille elektronisille vaakoi...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Edullinen valikoima kalibrointisarjoja, joissa on vain kolme ruostumattomasta teräksestä valmistettua punnusta ja jotka täyttävät tarkkuus- ja analyys...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Stainless steel. Wire weights up to 500 mg in cobalt alloy.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Weights from 1 to 50 g are monobloc weights, with larger weights having an adjusting cavity.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Stainless steel Class F2 weights for users who require moderate levels of tolerance values in their calibration and day-to-day weighing.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Test weights in either stainless steel or aluminium.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Punnukset ovat antimagneettista kiillotettua ruostumatonta terästä. Ne sopivat keskitason resoluution elektronisiin tarkkuusvaakoihin. Yli 20 g:n...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Weights made from solid, anti-magnetic, polished stainless steel.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Brass weights that are ideal for schools introducing the concept of weights and forces.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Suorakulmaiset punnukset on valmistettu valuraudasta (tiheys 7,2 g/cm³).
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Punnukset on valmistettu antimagneettisesta, pinnoitetusta ruostumattomasta teräksestä. Soveltuvat keskitason resoluution elektronisille vaaoille. Pun...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ruostumattomasta teräksestä valmistetut punnukset elektronisten vaakojen tarkistukseen ja säätöön vastaavat luokkaa 1.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Individual E1 OIML class weights are intended to ensure traceability between the national mass standards (with values derived from the International P...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Rectangular weights made from cast iron, permanently magnetised.
Tuoteluettelon nro: (611-1854)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Painot, Calibration, VWR®, Painon asetus: 10 g; 50 g; 100 g, Punnusten määrä: 3
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (611-3815)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Painot, Calibration, VWR®, Luokka: E1, Paino: 1000 g, Ruostumaton teräs
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom