VWR®, Kalibrointipunnukset, blokkipunnukset, luokka M1
Toimittaja: VWR
VWR®
611-8300EA 202 EUR
611-8300 611-8323 611-8298 611-8299 611-8326 611-8327 611-8324 611-8325
VWR®, Kalibrointipunnukset, blokkipunnukset, luokka M1
Painot Kalibrointipainot
Suorakulmaiset punnukset on valmistettu valuraudasta (tiheys 7,2 g/cm³).
  • Jokaisessa punnuksessa on jäljitettävä tunnusnumero, joka ei kulu pois
Colour: Grey.
Sertifikaatit: Vastaavat OILM-suosituksia, COFRAC-hyväksytty.
Pakkaus: Block weights are supplied with cardboard packaging to protect the weights during transportation.