L-(-)-mentoli
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERC14866000EA 92.7 EUR
EHERC14866000
L-(-)-mentoli
L-(-)-mentoli
Kaava: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Kiehumispiste: 212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 41…44 °C
Tiheys: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00062979
CAS-numero: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861