(-)-Cinchonidine
Toimittaja: Molekula
MOLE35276582-100GEA 122 EUR
MOLE35276582-100G
(-)-Cinchonidine
(-)-Cinchonidine
Kaava: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Kiehumispiste: 465 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 199…202 °C
Tiheys: 1,22 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00006783
CAS-numero: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 13,02307