(-)-Cinchonidine
Toimittaja: Molekula
MOLE35276582-100GEA
122
EUR
MOLE35276582-100G
(-)-Cinchonidine
(-)-Cinchonidine
Kaava:
C₁₉H₂₂N₂O MW: 294,4 g/mol Kiehumispiste: 465 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 199…202 °C Tiheys: 1,22 g/cm³ (20 °C) |
MDL numero:
MFCD00006783 CAS-numero: 485-71-2 EINECS: 207-622-3 Merck Index: 13,02307 |