(-)-Kiniini
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16706900EA 122 EUR
EHERC16706900
(-)-Kiniini
(-)-Kiniini
Kaava: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324,42 g/mol
Sulamispiste: 176 °C
MDL numero: MFCD00198096
CAS-numero: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 12,08245